Ur-glas
Leverantör: Kavalier
N634952430790 N634952430860 N634952430910 N634952430950 N634952430010 N634952430080
216-1172EA 36 SEK
216-1172 216-1175 216-1176 216-1177 216-1178 216-1180
Ur-glas
Urglas
Soda-limeglas.
  • Bra kemiska och fysikaliska egenskaper
  • Används för applikationer där det inte förekommer stora temperaturförändringar
  • Snabbt och enkelt att rengöra
Med smälta kanter.
Certifikat: DIN 12341