Urglas, DURAN®
Leverantör: DWK Life Sciences
233214101 233216608 233212409 233213208 233213405 233213808 233214307 233214607 233215106 233215209 233215706 233216102
216-0277EA 475 SEK
216-0277 216-0283 SCOT233212409 SCOT233213208 SCOT233213405 216-0276 216-0278 SCOT233214607 216-0279 216-0280 216-0281 216-0282
Urglas, DURAN®
Urglas
Soda-limeglas.
  • Bra kemiska och fysikaliska egenskaper
  • Används för applikationer där det inte förekommer stora temperaturförändringar
  • Snabb och enkel rengöring
Med smälta kanter.
Certifikat: DIN 12341