Urglas, DURAN®
Leverantör: DWK Life Sciences
213213207 213213404 213214109 213214606 213215208 213215705 213216607 213212408 213216101
216-1112EA 420 SEK
216-1112 216-1114 216-1116 216-1118 216-1120 216-1122 216-1126 216-1110 216-1124
Urglas, DURAN®
Urglas
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar, med smälta kanter.
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Hög resistens mot temperaturförändringar
DIN 12341
Certifikat: DIN 12341