Urglas
Leverantör: KARTELL
452 454 455 456
216-1134EA 50 SEK
216-1134 216-1136 216-1138 216-1140
Urglas
Urglas
PP, genomskinlig.
  • Hög kemikalieresistens
  • Tål upp till 120 °C
  • Autoklaverbart
Stabil, med extra bred fot.