Viskosimeter Ubbelohde (DIN) med extrarör
Leverantör: SI ANALYTICS
285401941 285401925 285401974 285401999 285401958 285401966
616-3382EA 7900 SEK
616-3382 616-3380 616-3385 616-3387 616-3383 616-3384
Viskosimeter Ubbelohde (DIN) med extrarör
Viskositetsmätare Kapillärviskosimetrar
Ubbelohde viscometers with suspended ball level for determination of relative or absolute kinematic viscosity.
  • Det extra fyllnads- och rengöringsröret
  • Glasgängorna garanterar säker användning i automatiska system med rengöring
  • Kalibrerad med konstant för automatisk mätning
Certifikat: DIN 51562-1, ISO 3105, BS 133, NFT 60-100