Ubbelohde viscometers for dilution
Leverantör: SI ANALYTICS
285401403
285401411
285401428
285401444
285401452
SCOI285401403EA
5575
SEK
SCOI285401403
616-0031
SCOI285401428
SCOI285401444
SCOI285401452
Ubbelohde viscometers for dilution
Viskositetsmätare
Kapillärviskosimetrar