Mikrovial med gänga, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
342805-0020 362800-0005 342800-0005 342800-0020 342805-0005 362805-0005 362800-0020 342800-0015 342800-0045 362805-0020 342810-0005 342810-0020
215-1187EA 1775 SEK
215-1187 215-1259 215-1183 215-1184 215-1186 215-1262 215-1261 215-1524 215-1525 215-1629 215-3696 215-3898
Mikrovial med gänga, Nalgene®
Vialer
PPCO, genomskinlig med lågt metallinnehåll. Engångsvial, utmärkt som emballage vid flygfrakt. Även idealisk för förvaring och transport av PCR-reagenser, diagnostiskt material och läkemedel samt för många andra applikationer. Tillverkningstoleranser tillåter användning för automatisk fyllning. Icke-cytotoxisk och icke-pyrogen.
  • Kan centrifugeras upp till 13000×g i rumstemperatur
  • Ett stort sortiment skruvlock (t.ex. 215-1630) finns som tillval
  • Finns som osteril eller steril, genomskinlig eller brun
*passar de flesta typer av utrustning för bioteknik ochMore Product Information