VWR®, Färgade lockinsatser för kryogena flaskor
Leverantör: VWR Collection
479-0807EA 295 SEK
479-0807 479-0811 479-0813
VWR®, Färgade lockinsatser för kryogena flaskor
Cap Inserts
PP inserts fit precisely into the cap of the cryogenic vial for colour identification.
* Set: en uppsättning med vita, blå, röda, gröna och gula (100 av varje).