Cryo.S™-rör, 1 och 2 ml
Leverantör: Greiner Bio-One
122277_500 122278_500 122279_500 122280_500 123263_500 123277_500 123278_500 123279_500 123280_500 121263_500 121277_500 121278_500 121279_500 121280_500 126263_500 126277_500 126278_500 126279_500 126280_500 122263_500 121261_500 122261_500 126261_500 123280_100 123261_500
391-3461EA 2850 SEK
391-3461 391-3462 391-3463 391-3464 479-4110 479-4111 479-4112 479-4113 479-4114 479-4120 479-4121 479-4122 479-4123 479-4124 479-4140 479-4141 479-4142 479-4143 479-4144 479-0086 479-0099 479-0190 479-0191 GREI123280_100 GREI123261_500
Cryo.S™-rör, 1 och 2 ml
Vialer
För förvaring i frys eller i flytande kväve i ångfas. Termiskt motstånd på −196 att +121°C.
  • Certifierade som icke-cytotoxiska och fria från endotoxiner, DNas, RNas och humant DNA
  • Ny gradering och märkyta
  • Klarar flygtransport
  • 1D- och 2D-streckkoder på begäran
PP, med färgat lock, sterila (SAL 10⁻³).
* utan märkyta
** med Datamatrix koder