Vialer för krymplock ND 8, Chromacol™
Leverantör: CHROMACOL
1-CRVA 1.2-CWV 08-CV 07-CPV 06-CTVA 01-CVG
548-1180EA 4775 SEK
548-1180 548-1128 548-1122 548-1117 548-1112 548-1101
Vialer för krymplock ND 8, Chromacol™
Vialer
* Ideal for micro sampling. Should be used with S-10 (10 mm steel support spring).