Slang
Leverantör: VICI JOUR RESEARCH
JR-T-626-00-M3 JR-T-625-05-M3 JR-T-625-10-M3 JR-T-625-20-M3 JR-T-625-40-M3 JR-T-625-30-M3
554-1518EA 1450 SEK
554-1518 554-1094 554-1095 554-1096 554-1517 554-0788
Slang
Slangar Chromatography Tubing
SS316 welded under inert gas.
  • Smooth internal surface
  • Soft annealed OD for easy ferrule connections
Många olika storlekar för HPLC- och GC-tillämpningar. Slangarna klarar ett tryck på minst 315 bar (4 600 psi).