Slang med små flänsar
Leverantör: VACUUBRAND
20686010 20686011 20686012 20686020 20686021 20686022
189-3310EA 1975 SEK
189-3310 189-3312 189-3314 189-3311 189-3313 189-3315
Slang med små flänsar
Slangar Vakuum-/Tryckslangar
PVC.
  • Tål de flesta kemikalier
  • Enkel och bekväm montering och isärtagning
  • Säker, vakuumtät anslutning då centrerings- och låsringar används
Slang med inre spiral i rostfritt stål och små aluminiumflänsar i bägge ändar.