Versilon™ F-5500-A, fluoroelastomer tubing
Leverantör: Saint Gobain Life Sciences
070651-08 070651-11 070652-06 070652-09 070652-17 AGN00002 AGN00022 AGN00012 AGN00007 070538-18L
224-2438EA 3150 SEK
224-2438 224-2444 224-2406 224-2410 224-2422 224-2740 224-5016 224-5018 224-5019 224-0157
Versilon™ F-5500-A, fluoroelastomer tubing
Slangar Överföringsslang
Fluorelastomer, svart.
  • Tål frätande kemikalier, oljor, bränslen och lösningsmedel
  • Tål ozon, solljus samt väder och vind
  • Slitstark och hållbar
Tack vare sina mekaniska och kemiska egenskaper är denna slang den idealiska lösningen för applikationer som ställer extrema krav, som ledningar för kemtvättmedel eller återvinningssystem för lösningsmedel. Den skyddar ljuskänsliga vätskor och förblir slitstark och hållbar även vid exponering för solljus, ozon samt väder och vind.
Tack vare sin goda flexibilitet och elasticitet är den idealisk vid användning av starkt frätande substanser i sugpumpar.
Tål temperaturer från −51 till +204 °C
Shore-hårdhet 60 (A)
Densitet: 1,90