Pumpslang, Tygon® 3350
Leverantör: Saint Gobain Life Sciences
070497-09 070497-11 070497-14 070497-16 070498-20 070497-13F 070497-17F 070497-20F 070498-16 070498-18
224-2538EA 1225 SEK
224-2538 224-2542 224-2546 224-2549 224-2523 224-0140 224-0141 224-0142 224-2519 224-2521
Pumpslang, Tygon® 3350
Slangar Överföringsslang
Silikon, platinahärdad, genomskinlig.
  • Biokompatibel för känsliga applikationer, kan användas för livsmedel
  • Tål ozon och UV, autoklaverbar
Tygon-slang platinahärdad silikon med ultraslät yta. Högelastisk, med bra återgångsförmåga vid konstant vätsketransport, också vid intermittent pumpning.
Tål temperaturer från −80 till +204 °C
Hårdhet (Shore-mätare A): 50
Densitet: 1,14
Certifikat: FDA-godkänd, uppfyller kraven för USP klass VI.