Tubing, Tygon® XL-60
Leverantör: Saint Gobain Life Sciences
AN800003 AN800007 AN800012 AN800017 AN800022 AN800038 AN800046 AN800053
228-1056EA 3125 SEK
228-1056 228-1057 228-1058 228-1059 228-1060 228-1062 228-1063 228-1064
Tubing, Tygon® XL-60
Slangar Överföringsslang
Termoplastisk elastomer, genomskinlig.
  • Hög kemikalieresistens mot många vätskor, syror och baser
  • Tål ozon, solljus och väder
  • Extremt böjbar och hållbar
Särskilt utformad för användning i slangpumpar med en brukstid på mer än 500 timmar. Den idealiska ersättningen för PVC- och silikonslang när det krävs en längre brukstid. Materialen innehåller endast små mängder extraherbara ämnen, vilket minskar risken för kontaminering vid vätskeöverföring.
Tål temperaturer från −40 till +120 °C
Hårdhet (Shore-mätare A): 60
Densitet: 0,90
Certifikat: FDA 21 CFR 177.1210, NSF 51, EU-förordning 10/2011
Leveransinformation: Levereras i rullar om 15 m längd i plastpåse