Slang, Versilon™ SE 200
Leverantör: Saint Gobain Life Sciences
AJD00002 AJD00007 AJD00017 AJD00028
VERNAJD00002EA 2875 SEK
VERNAJD00002 VERNAJD00007 VERNAJD00017 VERNAJD00028
Slang, Versilon™ SE 200
Slangar Överföringsslang
Versilon™-slang, genomskinlig.
  • Mer flexibel än fluoropolymer-slang
  • Kemikalieresistent och inert
  • Ingen kontaminering
Innerdel av FEP och hölje av Tygon®. Kombinerar flexibiliteten och klarheten från Tygon R 3603-slangen med kemikalieresistensen av fluoropolymerer (FEP). Innerdelen är inert, dvs vätskan som dispenseras kan inte kontamineras. Det blir ingen lukt eller smak kvar efter kontakten mellan slangen och substansen som pumpas - idealisk för användning med livsmedel och drycker.
Tål från −40 till +77 °C.
Hårdhet (Shore-mätare A): 67
Densitet: 1,45
Certifikat: Uppfyller FDA:s kriterier för användning med livsmedel och USP klass IV för biokompatibilitet.