Slang, Norprene® A-60-G
Leverantör: Saint Gobain Life Sciences
AFL00007-S AFL00027 AFL00012-S AFL00018-S AFL00029-S AFL00019-S AFL00003-S AFL00023-S AFL00008-S AFL00010-S AFL00013-S AFL00015-S AFL00017-S AFL00020-S AFL00026-S AFL00027-S AFL00028-S AFL00032-S AFL00036-S AFL00037-S AFL00038-S AFL00045-S AFL00046-S AFL00053-S
VERNAFL00007-SEA 1175 SEK
VERNAFL00007-S VERNAFL00027 VERNAFL00012-S VERNAFL00018-S VERNAFL00029-S VERNAFL00019-S VERNAFL00003-S VERNAFL00023-S VERNAFL00008-S VERNAFL00010-S VERNAFL00013-S VERNAFL00015-S VERNAFL00017-S VERNAFL00020-S VERNAFL00026-S VERNAFL00027-S VERNAFL00028-S VERNAFL00032-S VERNAFL00036-S VERNAFL00037-S VERNAFL00038-S VERNAFL00045-S VERNAFL00046-S VERNAFL00053-S
Slang, Norprene® A-60-G
Slangar Överföringsslang
Termoplastisk elastomer, svart.
  • Lång livslängd, väder-, slit- och böjtålig
  • Hög kemikalieresistens
  • Låg permeabilitet för gaser jämfört med gummislang
Flexibel slang för industriellt bruk och laboratorier. Värme- och ozonresistent. Utmärkt resistens mot oorganiska vätskor (syror och baser). Idealisk för användning i slangpumpar.
Tål temperaturer från −60 till +135 °C
Hårdhet (Shore-mätare A): 61
Densitet:  0,98