Klorkalciumrör
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05342013 05342015
201-9122EA 2025 SEK
201-9122 201-9120
Klorkalciumrör
Rör Torkrör
DURAN®, borosilikatglas, klar. Utbytbara NS kranar. Sidorörskopplingar med 6 mm ytterdiameter.
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Hög resistens mot temperaturförändringar