VWR® Safe-T-Flex, Lock till provrör
Leverantör: VWR Collection
548-0710EA 740 SEK
548-0710 548-0711 548-0712 548-0713 548-0723 548-0724 548-0725 548-0726 548-0727 548-0728 548-0729 548-0730 548-0731 548-0732 548-0733 548-0734 548-0735 548-0736 548-0737 548-0714 548-0715 548-0716 548-0717 548-0718 548-0719 548-0720 548-0721 548-0722
VWR® Safe-T-Flex, Lock till provrör
Lock Lock, provrör
Safe-T-Flex-locken har en unik, flexibel over-lockfunktion som sluter tätt runt rörets utsida och går att ta bort med en hand. En tät förslutning garanterar att provet inte skadas och förhindrar spill och förångning av serumprover. Den speciella förslutningen skyddar mot luftburen smitta från mycket infektiösa organismer som TB och HTLV-III virus. Locken är färgkodade för enkel identifiering av prover och för att förhindra korskontaminering. Lockets översida kan också numreras eller märkas med olösligt bläck. Det självlåsande locket sitter stadigt på plats i alla lägen och bevarar innehållet även under transport. Den vätsketäta förseglingen tål centrifugering, skakning, nedkylning och frysning.
  • Färgkodade självlåsande provrörslock som förhindrar spill och förlust av provmaterial
  • Passar alla uppsamlingsrör för blod och engångsodlingsrör
Förpackning: Locken är förpackade i påsar om 1000 st.