Kepsar, LABOCAP, med grepp
Leverantör: LUDI
184110621 184110622 184110623 184110731 184110732 184110733
391-0094EA 435 SEK
391-0094 LUDI184110622 LUDI184110623 391-5930 391-5932 391-5931
Kepsar, LABOCAP, med grepp
Lock Lock, provrör
Aluminium.
  • Tillverkad i anodiserat aluminium med innefjäder i rostfritt stål
  • Fjäderinspänning sker mot kärlets yttervägg
  • Anodiserad och färgad
  • Autoklaverbart
With grip. Cap for sterile but not hermetic closing of test tubes and other vessels.