Klämma för provrör
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42811010 42810010
HECH42811010EA 20 SEK
HECH42811010 212-6506
Klämma för provrör
Tänger
I trä, med fjäder.
  • Hållare/klämma
Lämplig för provrör med diameter upp till 20/30 mm.