Spatel, för rengöring av provrör
Leverantör: DEUTSCH NEUMANN
2250001 2260001 2260002 2300001 2260003 2250002
212-7215EA 86 SEK
212-7215 212-7216 212-7218 DENE2300001 212-0637 212-0636
Spatel, för rengöring av provrör
Spatlar
Naturgummi eller silikon.
  • Med hål för stavar med 5 / 6 mm diameter
  • Mjuk och flexibel
  • I tre modeller