Provrör, Corning® Gosselin™
Leverantör: Corning
TK75-001 TK75-022 TK75-023 TL40-01 TL40-02 TL40-04 TR95-01 TR95-04 TR95-24 TK75-030 TR95-17 TR95-19 TK75-003 TK75-085 TK75-057
GOSSTK75-001EA 1225 SEK
GOSSTK75-001 GOSSTK75-022 GOSSTK75-023 212-5146 212-0164 212-5147 GOSSTR95-01 GOSSTR95-04 GOSSTR95-24 GOSSTK75-030 GOSSTR95-17 GOSSTR95-19 GOSSTK75-003 GOSSTK75-085 GOSSTK75-057
Provrör, Corning® Gosselin™
Rör Provrör
I transparent PS eller PP.
  • Rund botten
  • Aseptisk eller steril förpackning
  • Sterila rör levereras med lock och icke-sterila rör levereras utan lock
Universalrör med små volymer för många applikationer.
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904.
Order Now
SPECIFIKATIONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljöcertificering RECs, ISO 14001 - Borre