Provrör
Leverantör: KARTELL
88301 88307 88308 88310 88108 88306 88302 88320
212-6110EA 2650 SEK
212-6110 212-0220 212-0221 212-6117 212-0682 212-0684 212-0683 KART88320
Provrör
Rör Provrör
PS, klart, eller PP, genomskinligt.
  • PS: God temperaturtålighet. PP: Mycket god temperaturtålighet, autoklaverbart
  • PS: God kemikalieresistens. PP: Mycket god kemikalieresistens
  • Tåligt, prisvärt
Universalrör för många olika applikationer.