Provrör med rund eller plan botten, Corning® Gosselin™
Leverantör: Corning
TP10-01 TP10-02 TR95-03 TR95-22 TR95-23
212-5164EA 4400 SEK
212-5164 212-0680 212-0177 212-0179 212-0180
Provrör med rund eller plan botten, Corning® Gosselin™
Rör Provrör
PS, klart eller PP, genomskinligt, med eller utan propp.
  • Med eller utan lock, aseptiskt eller sterilt (10 kGray)
  • Kan centrifugeras vid 3000 g, om inget annat anges
  • Lämpligt för de flesta automatiserade testsystem
Idealiskt för provtagning, transport och centrifugering. För de flesta applikationer tack vare ett stort urval diametrar och storlekar.