VWR®, Provrör
Leverantör: VWR Collection
212-1809EA 1200 SEK
212-1809 212-1823 212-1834 212-1837
VWR®, Provrör
Rör Provrör
Polystyren (PS), klart.
  • Kan centrifugeras upp till 3000×g
  • Levereras sterilt med röd propp eller osterilt utan propp
  • Extra proppar med andra färger finns
Universalrör med rund botten för många applikationer.