Cap strips, flat top
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
AB-0783 AB-0786 AB-0850 AB-0851 AB-0784
732-4880EA 390 SEK
732-4880 732-4882 732-4896 732-4897 732-4881
Cap strips, flat top
Tätningar Microplate tätningar
Tillverkad av polypropen (PP).
  • Platt yta för varje lock underlättar provetikettering
  • Stora märkta ändflikar för orientering och borttagning av locken (A-H för 8 strips, 1-12 för 12 strips)
  • Certifierat fri från DNase, RNase och humant DNA
Lämpliga för användning med PCR-plattor med 96 brunnar, liksom med standard och lågprofils rör-strips.
Colour: Natural