PCR-strips, 0,2 ml, Amplitube™
Leverantör: Simport Scientific
T320-1B T320-1G T320-1N T320-1R T320-1Y T321-1N T321-1B T321-1G T321-1R T321-1Y T321-2N T320-10N T321-2B T321-2G T321-2R T321-2Y T321-3N
211-3322EA 1400 SEK
211-3322 211-3323 211-3321 211-3324 211-3325 211-3326 211-3327 211-3328 211-3329 211-3330 SIMPT321-2N SIMPT320-10N SIMPT321-2B SIMPT321-2G SIMPT321-2R SIMPT321-2Y SIMPT321-3N
PCR-strips, 0,2 ml, Amplitube™
Rör PCR rör
PP. Ultratunn väggdesign garanterar enhetlig och effektiv värmeöverföring, vilket reducerar PCR-reaktionstiden i de flesta PCR-apparater med V-block.
  • Kan användas med 8-kanalspipetter
  • Strips kan delas och användas som enskilda rör
  • Sortiment med naturella och fyra icke-cytotoxiska och icke-metalliska färger för visuell kodning av prover
  • Strips med ej fastsatta, välvda lock, vilka måste beställas separat, garanterar säker förslutning
  • Certifierat fri från RNase, DNase och DNA
Ultra clear, flat caps are ideal for fluorescence, luminescence and real-time PCR applications.
Förpackning: I återförslutningsbara påsar.