PCR-strips, vidhängande lock, 0,2 ml, Amplitube™
Leverantör: Simport Scientific
T322-1B T322-1G T322-1N T322-1R T322-1Y
211-3332EA 1550 SEK
211-3332 211-3333 211-3331 211-3334 211-3335
PCR-strips, vidhängande lock, 0,2 ml, Amplitube™
Rör PCR rör
PP. Ultratunn väggdesign garanterar enhetlig och effektiv värmeöverföring, vilket reducerar PCR-reaktionstiden i de flesta PCR-apparater med V-block.
  • Rör-strips med vidhängande lock 8-stripslock gjutna med ett rörligt gångjärn för att underlätta öppning och stängning
  • Individuell rörförsegling garanterar att prover är väl skyddade mot kontamination
  • Sortiment med naturella och fyra icke-cytotoxiska och icke-metalliska färger för visuell kodning av prover
  • Välvda lock med snäppförsegling för att undvika avdunstning under termocykling
  • Certifierat fri från RNase, DNase och DNA
Förpackning: I återförslutningsbara påsar.