Enskilda PCR-rör med vidhängande lock
Leverantör: Brand
781300 781310 781305 781312 781301 781302 781303 781311 781313 781314 781304
211-3260EA 1225 SEK
211-3260 211-3262 211-3261 734-1331 731-1268 731-1269 731-1270 734-1330 734-1332 734-1333 731-1271
Enskilda PCR-rör med vidhängande lock
Rör PCR rör
PP. Dessa 0,2 ml och 0,5 ml PCR-rör med vidhängande lock är kompatibla med marknadens befintliga termocyclers som har uppvärmda lock.
  • Unik lockdesign gör det lätt att öppna och stänga utan verktyg men är ändå tättsittande för att reducera provavdunstning
  • Platta lock underlättar märkning
  • Certifierat fri från RNase, DNase och humant DNA
Colour: Clear