PCR strips med lock, låg profil, 0,2 ml
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
AB-0771 AB-0772 AB-0773 AB-0849 AB-0776 AB-0777 AB-0778 AB-0775 AB-0771/W AB-1770 AB-1771
732-4872EA 1525 SEK
732-4872 732-4873 732-4874 732-4895 732-4877 732-4878 732-0885 732-4876 731-0273 732-2588 732-1362
PCR strips med lock, låg profil, 0,2 ml
Rör PCR rör
PP. Den låga profilen på dessa rör minskar dödvolymen mellan PCR-apparatens uppvärmda lock och provet. Detta eliminerar kondens på rörets sidovägg, vilket förhindrar en minskning i PCR-volym och ökar reaktionens effektivitet.
  • Finns i strips om 8 eller 12 termorör med eller utan plana eller välvda lock
  • Lämplig för 0,2 ml termocyklerblock
  • Maximal brunnsvolym 0,15 ml när locket är stängt
  • Ändflikar märkta A-H (8 strips) och 1 - 12 (12 strips)
  • Certifierat fri från DNase, RNase och humant genomiskt DNA
Colour: clear, unless otherwise stated. Other colours available on request.