PCR-rör, 0,5 ml, med platt eller välvt lock
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
AB-0350 AB-0533
732-4804EA 955 SEK
732-4804 732-0061
PCR-rör, 0,5 ml, med platt eller välvt lock
Rör PCR rör
PP.
  • 0,6 ml maximal rörkapacitet när locket är stängt
  • Integrerat snäpplock
  • Certifierat fri från DNase, RNase och humant DNA
Lämplig för 0,5 ml termocykelblock.