VWR®, Lock till NMR-rör
Leverantör: VWR Collection
634-0467EA 720 SEK
634-0467 634-0470 634-0472 634-0473 634-0478 634-0482
VWR®, Lock till NMR-rör
Lock Lock, provrör
Tillverkade av etylvinylacetat (EVA).
  • Caps for 5 mm OD NMR tubes
  • Available in eight colours
Caps for 5 mm O.Ø NMR tubes.
Beställningsinformation: Available in different colours.
Observera: Rekommenderas ej för användning med kloroform och DMSO.