Mikrorör, Micrewtube®
Leverantör: Simport Scientific
T338-2 T338-2S T338-4 T338-4S T338-5 T338-5S T338-6 T338-6S T338-7 T338-7S T338-2SPR T338-4SPR T338-5SPR T338-6SPR T338-7SPR
212-9587EA 2125 SEK
212-9587 720-0533 720-0534 720-0535 212-9589 212-9590 212-9591 212-9592 720-0539 720-0540 212-9588 720-0536 720-0537 720-0538 720-0541
Mikrorör, Micrewtube®
Rör Mikrorör
PP-rör med HDPE-skruvlock med läpptätning.
  • Läckagesäker tätning
  • Temperaturområde –196 till +110 °C, rör utan kant kan centrifugeras med upp till 20000×g
  • Sterila provrör gammastrålas och förpackas i återförslutningsbara påsar
  • Kan inte autoklaveras eftersom locket är tillverkat i HDPE
  • Certifierat fria från RNas, DNas, pyrogen och DNA
Kan användas för fryslagring, kokning och centrifugering samt andra applikationer. Den djupa tätningskanten på lockets insida garanterar läckagesäkerhet och förhindrar att innehållet i röret kommer i kontakt med gängorna vilket minskar riskerna att provet kontamineras. Skruvlocken kan helt tas bort. Fristående rör finns. Dessutom finns rör utan kanter, sterila, med vita skrivytor och gradering.