Mikrorör, Micrewtube®
Leverantör: Simport Scientific
T334-2 T334-2S T334-2SPR T334-4 T334-4S T334-4SPR T334-5 T334-5S T334-6 T334-6S T334-7 T334-7S T334-5SPR T334-6SPR T334-7SPR
720-0514EA 2075 SEK
720-0514 720-0515 212-9577 212-9578 720-0516 212-9579 212-9580 212-9581 720-0517 720-0518 720-0520 212-9583 212-9582 720-0519 720-0521
Mikrorör, Micrewtube®
Rör Mikrorör
PP, med skruvlock med O-ring (utan fästögla), autoklaverbart.
  • O-ring som är fäst i lockets överdel läckagesäkerhet, varje gång, och bevarar små prover opåverkade även under de svåraste förhållandena
  • Sterila provrör gammastrålas och finns antingen som klara rör eller med påtryckta graderingar och vit skrivyta för providentifikation
  • Kan autoklaveras upp till +121 °C i upprätt läge med locken lossade
  • Certifierat fria från RNas, DNas, pyrogen och DNA
Perfekt för kryogeniska arbetsuppgifter samt fryslagring, kokning, centrifugering osv. och passar till de flesta standardrotorer. Lockets höga profil underlättar hanteringen, särskilt vid aseptiska procedurer. Locket har inga fästöglor för användare som föredrar att ta bort locken helt från provrören vid fyllning och provtagning.
Max. RCF: Rör utan kant kan centrifugeras med upp till 20000×g.
Tål temperaturer från: –196 till +121 °C.
Förpackning: Sterila provrör förpackade i återförslutningsbara påsar.