Mikrorör med skruvlock
Leverantör: Simport Scientific
T336-2 T336-2S T336-4 T336-4S T336-5 T336-5S T336-6 T336-6S T336-7 T336-7S T336-2SPR T336-4SPR T336-5SPR T336-6SPR T336-7SPR
720-0522EA 2250 SEK
720-0522 720-0523 720-0525 720-0526 720-0528 720-0529 720-0531 720-0532 212-9585 212-9586 720-0524 720-0527 720-0530 212-9584 525-0386
Mikrorör med skruvlock
Rör Mikrorör
PP, med läpptätningsskruvlock och fästögla.
  • Flexibel tätningsläpp inuti locket säkerställer en positiv tätning även under de mest ogynnsamma förhållanden
  • Sterila rör är gammabestrålade och tillgängliga antingen enkla eller med tryckta graderingar och vit markeringsyta för providentifiering
  • Certifierad RNas-, DNas-, pyrogen- och DNA-fri
Ideal for freezer storage, boiling application, centrifugation etc. and will fit most standard microcentrifuge rotors. Caps are supplied with attachment loops in order to prevent contamination and mix-up.
Max. RCF: Rör utan sidled kan centrifugeras upp till 20000×g.
Temperaturområde: –90 till +100 °C
Förpackning: De sterila mikrorören är förpackade i återförslutningsbara påsar med garantiförslutning.