Mikrorör, 1,5 ml, Cliklok™
Leverantör: Simport Scientific
T330-8N T330-7G T330-7B T330-7N T330-7Y T330-6N T330-7AM
720-0506EA 325 SEK
720-0506 720-1010 720-1009 720-1011 720-1012 SIMPT330-6N SIMPT330-7AM
Mikrorör, 1,5 ml, Cliklok™
Rör Mikrorör
PP, graderat med platt Cliklok™-lock.
  • Can withstand ultra high centrifugation to 20000×g
  • Flat caps can be easily labelled
  • Certified RNase, DNase, pyrogen and DNA-free
  • Cliklok™ sealing caps (lock in two stages) reduce popping where freezing, boiling, storing or shipping is required
Förpackning: Mikrorör förpackade i återförslutningsbar påse.