Mikrocentrifugrör med påsatta skruvlock, 0,5/1,5/2,0 ml
Leverantör: Brand
780710 780711 780712 780713 780714
211-3211EA 3725 SEK
211-3211 211-3212 211-3213 211-3214 211-3215
Mikrocentrifugrör med påsatta skruvlock, 0,5/1,5/2,0 ml
Rör Mikrorör
PP, graderat, autoklaverbart, PP-skruvlock med silikonpackning.
  • Tål upp till 17000×g
  • Idealiska för lagring av serum- och blodprov samt för kokning och centrifugering
  • Positivt tätningsskruvlock med silikontätning
  • Snabb öppning och stängning med ett och ett kvarts varvs vridning av locket
  • Drifttemperatur: −196 till +121 °C, lämpliga för frysning av prover i gasfasen av flytande kväve vid −196 °C
*without graduations
Beställningsinformation: Färgade lockinlägg för identifiering kan beställas separat.