Färgade lockinlägg
Leverantör: Brand
780724 780720 780721 780722 780723
525-0501EA 330 SEK
525-0501 525-0690 525-0687 525-0688 525-0689
Färgade lockinlägg
Cap Inserts
PP.
  • För identifikation
  • För mikrorör 211-3201 till 211-3205 och 211-3211 till 211-3215
  • Applications: −196 °C to +121 °C