Mikrorör, 1,5 ml, Secure-Lock™
Leverantör: Simport Scientific
T331-20B T331-20N T331-10N T331-10Y
720-1013EA 290 SEK
720-1013 720-1015 212-9613 212-9614
Mikrorör, 1,5 ml, Secure-Lock™
Rör Mikrorör
PP, graderade vid 0,5, 1,0 och 1,5 ml,  autoklaverbara med platt lock, Secure-Lock™.
  • Tål centrifugering upp till 20 000×g
  • Platt lock är lätt att märka och genomborra
  • Genom en special låsspärr förhindrar Secure-Lock™ att rören öppnas under centrifugering, kokning, förvaring, frysning eller transport