Propp för centrifugrör, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
DS3111-0016 DS3111-0017 DS3111-0018 DS3111-0025 DS3111-0029 DS3111-0030 DS3111-0032
525-2932EA 445 SEK
525-2932 525-2933 525-2934 525-2936 525-2937 525-2938 525-2939
Propp för centrifugrör, Nalgene®
Lock Lock, provrör
PP, autoklaverbar.
  • Designed for both Nalgene® round bottom and conical centrifuge tubes
  • A tab facilitates the handling of the closure
Beställningsinformation: 525-2937 för 50 ml rör med kant och rund botten, 525-2938 för 50 ml rör med rund botten, utan kant.