Tätslutande lock, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
71-3132-0058 71-3132-0063 DS3132-0020 DS3132-0024 DS3132-0058 DS3132-0063
NALG71-3132-0058EA 795 SEK
NALG71-3132-0058 NALG71-3132-0063 525-2923 525-2924 525-2925 525-2926
Tätslutande lock, Nalgene®
Lock Lock, provrör
PP, autoklaverbar.
  • Silikonpackning
Max hastighet 10 000 ×g utan läckage, även med fullt rör.