Centrifugrör
Leverantör: Brand
778012 779012 779022
525-1242EA 1025 SEK
525-1242 525-0500 525-1005
Centrifugrör
Rör Centrifugrör
AR® glass, conical bottom, beaded rim (except 525-0500 cone-pointed bottom, rimless).
  • Tål upp till 3000×g