Centrifugrör
Leverantör: Greiner Bio-One
188280_1000 227283_300
525-0394EA 6125 SEK
525-0394 525-0398
Centrifugrör
Rör Centrifugrör
PP, brown, with blue HDPE screw cap, sterile (SAL 10⁻³), graduated, conical bottom, autoclavable without cap.
  • Blå gradering, vit skrivyta
  • PP rör ogenomträngligt för ljus (brunfärgade)
  • Fritt från DNas, RNas och mänskligt DNA, pyrogenfritt, icke-cytotoxiskt
Tål temperatur från: −196 °C till 121 °C (−50 °C till +100 °C för den gemensamma jordbrukspolitiken)
RCF max. (Vinkel/swing-out): 15 000 ×g/4000 ×g i 15 ml rör, 9500 ×g/3200 ×g för 50 ml rör.