Centrifugrör
Leverantör: Greiner Bio-One
120180_2000 187262_1000 191180_1000 115262_2000
212-3166EA 5925 SEK
212-3166 391-3476 525-0406 525-0405
Centrifugrör
Rör Centrifugrör
Genomskinligt PS eller PP, 2-positions ventilationspropp, rund botten, sterilt.
  • PS rör utan gradering, god temperaturtålighet, mekanisk- och kemikalieresistens, tål 5 000×g (i vinkelrotor) eller 4 800×g (swing-out rotor)
  • PP rör med gradering, hög temperaturtålighet, mekanisk- och kemikalieresistens, tål 34 000×g (i vinkelrotor) eller 5 800×g (swing-out rotor)
  • Ventilationsproppen kan ställas mjukt på röret och ge ventilation åt innehållet eller tryckas på ordentligt för att ge en tät förslutning
  • Fritt från DNas/RNas och humant DNA och pyrogener
Beställningsinformation: Förp. om 25 st eller individuellt förpackade.