Reagens-/centrifugrör med skruvlock
Leverantör: Greiner Bio-One
188261_500 210261_450 227270_300 210270_300 188271_1000 227261_500 227285_500
391-3477EA 2050 SEK
391-3477 391-3460 525-0197 525-0396 391-3450 525-0384 525-0399
Reagens-/centrifugrör med skruvlock
Rör Centrifugrör
PP med HDPE-skruvlock.
  • Mycket god temperaturstabilitet, mekanisk och kemisk stabilitet
  • Blå gradering och vit skriv
  • DNas, RNas, fritt från humant DNA, pyrogenfritt, icke-cytotoxiskt
Universalrör för många olika användningsområden. Fristående eller utan kant. Sterilt. Autoklaverbart utan lock.
Förpackning: Tillgängligt i bulk, påsar eller förpackat i lådor.