Centrifuge tubes, round bottom, PP
Leverantör: KARTELL
302 303 305 307 308 306
525-0469EA 1325 SEK
525-0469 525-0470 525-0471 525-0473 525-0474 525-0472
Centrifuge tubes, round bottom, PP
Rör Centrifugrör
PP, rund botten.
  • Genomskinligt, utvikt, mycket god kemikalieresistens
  • Tål temperaturer upp till +120 °C