Centrifuge tubes, conical bottom
Leverantör: Simport Scientific
T408-1 T408-2 T408
212-9607EA 2875 SEK
212-9607 212-9608 525-0387
Centrifuge tubes, conical bottom
Rör Centrifugrör
PP eller PS, konisk botten, graderat, engångs.
  • Passar för centrifugering, urinanalys och serumseparation
  • Kemiskt rent och metallfritt, klart för användning och med jämn storlek och form
  • Graderat
Max. g-tal: 3000×g för PP-provrör, 1200×g för PS-provrör.