Centrifugrör
Leverantör: Brand
781029 781039 781040
525-3202EA 690 SEK
525-3202 525-3204 525-3206
Centrifugrör
Rör Centrifugrör
PC, rund botten och utan kant, graderad.
  • Svagt gulfärgad
  • Tål upp till 20000×g
  • Präglade graderingar
Indelning: 1 ml för 50 ml rör; 2 ml för 100 ml rör.