Centrifugrör, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
3110-0120 3110-0150 3110-0160 3110-0380 3110-0500 3110-1000 3110-9500
525-2853EA 475 SEK
525-2853 525-2854 525-2855 525-2857 525-2858 525-2860 525-2859
Centrifugrör, Nalgene®
Rör Centrifugrör
PPCO, rund botten och kantlös, autoklaverbar.
  • Genomskinligt, utmärkt kemikalieresistens
  • Tål upp till 50 000×g
  • Tål låga temperaturer bättre än PP
Beställningsinformation: 525-2859 och 525-2860 utvikt.